Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 916,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 060,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 100,00 Kč 6 075,00 Kč |
O této položce
916,00 Kč
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
43-47 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 98% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 43-47 °C (lit.) | mp 73-77 °C (lit.) | mp 71-73 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form solid | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Boc-piperazine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?