H28807
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
98%
Synonyma:
2-Piperazinoethanol, Piperazine-1-ethanol
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
bp
246 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
InChI key
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)