Key Documents
716324
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperazine
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9F3N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
powder
mp
90-95 °C
SMILES string
FC(F)(F)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H9F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h4,9-10H,1-3H2
InChI key
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c