Merck
76763
1-(4-Pyridyl)piperazine
≥97.0% (GC)
Synonyma:
4-Piperazinopyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H13N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-764-7
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
impurities
≤1% water
mp
137-141 °C
SMILES string
C1CN(CCN1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
InChI key
OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Chrnb2(54239)
General description
1-(4-Pyridyl) piperazine (or 4-Piperazinopyridine) is an active structural component that is used as a building block to prepare various medicinally important active molecules.
Application
1-(4-Pyridyl) piperazine can be used as a building block for the synthesis of:
  • Nocathiacin I analogs for antibacterial studies.
  • 4-amino-pyridyl derivatives, benzimido isoquinoline based derivatives and tert-pentylphenoxyalkyl piperazine derivatives for various biological applications.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)