Hlavní dokumenty
657743
Sigma-Aldrich
1-[4-(Trifluoromethyl)benzyl]piperazine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H15F3N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
244.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.491
bp
88-89 °C/0.02 mmHg
density
1.239 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C12H15F3N2/c13-12(14,15)11-3-1-10(2-4-11)9-17-7-5-16-6-8-17/h1-4,16H,5-9H2
InChI key
FAFAFWFQFVLXGF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)