Přeskočit na
P45907
Piperazine
99%, solid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonyma:
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
983,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 150,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 260,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 000,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 750,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H10N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39160301
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-808-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102555
Assay:
99%
Bp:
145-146 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.8 mmHg ( 20 °C)
983,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Piperazine, ReagentPlus®, 99%
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
expl. lim.
14 %
dilution
(for general lab use)
impurities
<1% water
pH
10.8-11.8 (100 g/L)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
SMILES string
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
InChI key
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperazine (PZ) is an amine solvent. The ability of aqueous PZ to absorb carbon dioxide (CO2) has been assessed. It is reported to cause paralysis in Ascaris worms. The analysis of the crystal structure of PZ at 150K shows the presence of layered structure with NH...N hydrogen-bonded chains.[1]
Application
Intermediate for a wide range of pharmaceuticals, polymers, dyes, corrosion inhibitors, rubber accelerators and surfactants.
Piperazine may be used in the preparation of N-(hetero)arylpiperazines.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
806211541601SMB00097
Piperazine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1541601
Piperazine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
99%
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
solubility
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
impurities
<1% water
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤1% water
impurities
-
impurities
-
pH
10.8-11.8 (100 g/L)
pH
11.0-12.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperazine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-85-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?