Hlavní dokumenty
766801
Sigma-Aldrich
Betaine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)3N+ 13CH213COO-
Molekulová hmotnost:
119.13
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+2
SMILES string
C[N+](C)(C)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i4+1,5+1
InChI key
KWIUHFFTVRNATP-MQIHXRCWSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)