Merck
792322
Betaine-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C5H1115NO2
Molekulová hmotnost:
123.10
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
powder
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
SMILES string
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH2][13C]([O-])=O)[13CH3]
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
KWIUHFFTVRNATP-CVMUNTFWSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)