Merck
616656
Betaine-(trimethyl-d9) hydrochloride
98 atom % D
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CD3)3N(Cl)CH2CO2H
Molekulová hmotnost:
162.66
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+9
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
241-242 °C (lit.)
mass shift
M+9
SMILES string
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC([O-])=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
HOPSCVCBEOCPJZ-KYRNGWDOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)