Merck
P0380
L-Proline
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Synonyma:
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
115.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
205-702-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
80810
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Proline, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
impurities
L-Hydroxyproline, free
color
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Application
L-Proline has been used:
  • As a supplement during the preparation of chondrogenic medium and synthetic dextrose minimal medium (SD).
  • As a standard during the identification of metabolites in serum samples.
  • In a study to prepare L-proline-L-phenylalanine (L-Pro-L-Phe) mixture in aqueous acetonitrile.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Proline
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)