Hlavní dokumenty
753165
Sigma-Aldrich
(Difluoromethyl)benzene
97%
Synonyma:
α,α-Difluorotoluene
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H6F2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.458
density
1.138 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
phenyl
SMILES string
FC(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
JDZLOJYSBBLXQD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
95.9 °F
flash_point_c
35.5 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)