Přeskočit na
336106
2,6-Lutidine
Synonyma:
2,6-Dimethylpyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 760,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 850,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 200,00 Kč
5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H9N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-587-3
Beilstein/REAXYS Number:
105690
MDL number:
Assay:
≥99.0 %
Form:
liquid
2 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥99.0 %
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
solubility
water: 163.130  g/L at 25 °C
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,6-Lutidine, also known as 2,6-dimethylpyridine, is an organic compound that is commonly used as a reagent in various organic reactions, such as the synthesis of heterocycles, nitroalkenes, and alkyl halides. It can also be used as a catalyst in organic synthesis.
Application
2,6-Lutidine can be used as:
  • A base in the synthesis of an aldol adduct from malonic acid hemithioesters and aldehydes catalyzed by Cu(II) salt.
  • An additive in reductive cyclization of epoxygeranyl acetate.
  • A catalyst in combination with CuI for selective synthesis of N-sulfonyl-1,2,3-triazoles.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
04991L4206L3501
2,6-Lutidine analytical standard
Supelco
04991
2,6-Lutidine
description
-
description
analytical standard
description
≥98%
description
99%
assay
≥99.0 %
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥98%
assay
99%
solubility
water: 163.130  g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499, n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Lutidine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
89.6 °F
flash_point_c
32 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-48-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?