Přeskočit na
D125806
N,N-Diisopropylethylamine
≥99%, liquid, ReagentPlus®
Synonyma:
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, Hünig’s base
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution
1 330,00 Kč
500 mL
K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution
5 500,00 Kč
1 L
K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution
8 500,00 Kč
2.5 L
Očekávané datum odeslání09. dubna 2027odSchnelldorf Distribution
23 100,00 Kč
10 L
K dispozici k odeslání DNESodSchnelldorf Distribution
55 400,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)2CH]2NC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-392-0
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
1 330,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N,N-Diisopropylethylamine, ReagentPlus®, ≥99%
vapor pressure
31 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Diisopropylethylamine, also known as Hünig′s base, is a sterically hindered amine. It is a non-nucleophilic base commonly employed for substitution reactions. It acts as an activator for chiral iridium N, P ligand complexes, which can be utilized in the hydrogenation of α, β-unsaturated nitriles. The influence of varying concentration of N,N-diisopropylethylamine on the synthesis of olvanil in the presence of lipase catalyst has been investigated.
Application
N,N-Diisopropylethylamine may be used in the synthesis of mannosylated ovalbumin peptides.
Proton scavenger used in peptide coupling, enolboration, Pd(0)-catalyzed alkoxycarbonylation of allyl phosphates and acetates, and as a catalyst in vinyl sulfone synthesis.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
38764903440900690
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
purified by redistillation, 99.5%
description
≥98.0%
description
purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
assay
≥99%
assay
99.5%
assay
≥98.0%
assay
99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.755 g/mL at 20 °C, 0.757 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
mp
-
mp
<−50 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Diisopropylethylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.1 °F
flash_point_c
9.5 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews