Hlavní dokumenty
722472
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
97%
Synonyma:
4-Bromo-α,α-difluorotoluene
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5BrF2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.514
density
1.604 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
InChI key
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
190.0 °F
flash_point_c
87.8 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)