Merck
903663
t-BuDavePhos Pd G4
powder or crystals
Synonyma:
t-BuDavePhos G4 Palladacycle, t-BuDavePhos Palladacycle
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C36H47N2O3PPdS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
725.23
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
t-BuDavePhos Pd G4,
product line
Buchwald precatalyst Generation 4
form
powder or crystals
feature
generation 4
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
functional group
phosphine
General description
tBuDavePhos Pd G4 is a fourth generation (G4) Buchwald precatalyst. It is air, moisture and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. It has long life in solutions. tBuDavePhos Pd G4 is an excellent reagent for palladium catalyzed cross-coupling reactions. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Application
tBuDavePhos Pd G4 will be used for a variety of C-C and C-N cross-coupling reactions.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)