Hlavní dokumenty
686719
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
96%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7FO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.525
density
1.151 g/mL at 20 °C
functional group
aldehyde
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C8H7FO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
BGQBJWPZBBMKEI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)