Hlavní dokumenty
679070
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H3Cl2N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
258-267 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(7)9-4(6)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)