Hlavní dokumenty
680133
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde
96%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7ClO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
solid
bp
74 °C/0.4 mmHg
mp
36-40 °C
functional group
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1c(C)cccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
CCYFXIJPJFSTSU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.0 °F
flash_point_c
98.9 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.