Hlavní dokumenty
682489
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H4FIO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay:
97%
Quality Level
assay
97%
mp
36-40 °C
functional group
aldehyde
fluoro
iodo
SMILES string
Fc1cccc(I)c1C=O
InChI
1S/C7H4FIO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI key
DUCCBZWPROUBNU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)