Hlavní dokumenty
546658
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
97%
Synonyma:
3-Amino-4-methylthiophenecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H9NO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
171.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
85-88 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1scc(C)c1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
InChI key
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)