668753
Fmoc-Asn(Trt)-OH-13C4, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13C](=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1/i24+1,34+1,35+1,36+1,39+1,40+1
InChI key
KJYAFJQCGPUXJY-XZCRTNELSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)