Přejít k obsahu
485837
Boc-Ala-OH-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonyma:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-13C3,15N, L-Alanine-13C3,15N, N-t-Boc derivative
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
13CH313CH(15NH-Boc)13CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
193.18
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
form
solid
optical activity
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+4
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13C@@H]([13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1+1,5+1,6+1,9+1
InChI key
QVHJQCGUWFKTSE-ZFTJLPTQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)