Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 700,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 40 400,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
H215N13CH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
77.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
13 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,3+1
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-ZKDXJZICSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N |
| isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N, 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - | assay 99% (CP) |
| mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?