Merck
603457
Fmoc-Gly-OH-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyma:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2-13C,15N, Glycine-2-13C,15N N-Fmoc
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(H15N-Fmoc)13CH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
299.29
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[13CH2][15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,18+1
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-PHHLUUBBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)