Přeskočit na
590401
Fmoc-Leu-OH-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyma:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-d10, L-Leucine-d10, N-Fmoc
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
(CD3)2CDCD2CD(NH-Fmoc)CO2H
Molekulová hmotnost:
363.47
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+10
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
mp
152-156 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3,2D3,11D2,13D,19D
InChI key
CBPJQFCAFFNICX-QDXFTFMQSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
593532485950492949
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % D
mass shift
M+10
mass shift
M+7
mass shift
M+1
mass shift
M+10
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
152-156 °C (lit.)
mp
152-156 °C (lit.)
mp
152-156 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)