Přeskočit na
485756
Fmoc-Gly-OH-15N
98 atom % 15N
Synonyma:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-15N, Glycine-15N, N-Fmoc
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(15NH-Fmoc)CH2CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
298.30
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
19 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C[15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i18+1
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-CPZJZEHKSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
489549489530485772
description
98 atom % 15N
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
description
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+3
mass shift
M+2
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)