615366
Vitamin E acetate-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
2RS,4′RS,8′RS-O-Acetyl-α-tocopherol-d9 (5,7,8-tri(methyl-d3))
About This Item
Doporučené produkty
description
8 isomer mix
Quality Level
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
mass shift
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1c2CC[C@@](C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)Oc2c(c(c1OC(C)=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22?,23?,31-/m1/s1/i5D3,6D3,7D3
InChI key
ZAKOWWREFLAJOT-JTMQEPRKSA-N
Související kategorie
Application
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)