Merck
5.00949
all-rac-α-Tocopherol
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,E 307
Synonyma:
all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H50O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
430.71
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E307
EC Index Number:
233-466-0
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp
2.5-3.5 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C)O)C)C)(CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
all-rac-α-Tocopherol (Vitamin E) protects cells against free radicals. Vitamin E is used in skin and hair care products, as well as in dietary supplements. all-rac-α-Tocopherol Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
500949902004022536257358
500949500004022536257341