Merck
900373
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Synonyma:
Vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C3C26H50O2
Molekulová hmotnost:
433.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥96% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥96% (CP)
form
liquid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
yellow to brown
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CCC2=C([13CH3])C(O)=C([13CH3])C([13CH3])=C2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i5+1,6+1,7+1
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-QCGFVVDUSA-N
Application
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl) or vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
230.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
110 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)