589098
Methyl 4-oxobutanoate
90%
Synonyma:
β-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, β-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-(Methoxycarbonyl)propanal, 3-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, 3-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-Formylpropionic acid methyl ester, 4-Oxobutanoic acid methyl ester
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
90%
impurities
≤10% 4-oxobutanoic acid
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
DLZVZNAPRCRXEG-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
187.0 °F
flash_point_c
86.1 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?