Přejít k obsahu
110132
Valeraldehyde
97%
Synonyma:
Pentanal
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021107
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-784-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1616304
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
autoignition temp.
428 °F
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Valeraldehyde also known as pentanal, serves as a precursor or intermediate to build more complex organic molecules.
Application
Valeraldehyde is used in flavoring compounds and as a rubber accelerator.
Valeraldehyde has been used to study its time-weighted average sampling using solid-phase microextraction (SPME) device.
Valeraldehyde is used as a gaseous standard in the study of the sorptive loss pattern for volatile compounds.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valeraldehyde
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
44.6 °F
Bod vzplanutí (°C)
7 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)