Merck
171859
Methyl propiolate
99%
Synonyma:
Methyl acetylenecarboxylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HC≡CCO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-083-5
Beilstein/REAXYS Number:
605462
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
103-105 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)C#C
InChI
1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3
InChI key
IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl propiolate was used in the synthesis of polysubstituted 3-arylaminoacrylate and tetrahydropyrimidin-2-one derivatives. It was also used as a thiol derivatizing agent for capillary electrophoresis.
N-3 protecting reagent for uridines and thymidines.
Used in a one-pot, four-component synthesis of 1,2,3,5-benzenetetracarboxylates promoted by Ph3P.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
60.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
16 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)