Merck
218294
(S)-(−)-Perillaldehyde
technical grade, 92%
Synonyma:
(−)-Perillaaldehyde, (S)-4-Isopropenyl-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (S)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.22
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2326448
Assay:
92%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
92%
form
liquid
optical activity
[α]19/D −121°, c = 10 in ethanol
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI key
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-Perillaldehyde
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)