Přeskočit na
331376
Phenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Phenylmagnesium bromide solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
PhMgBr solution
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 640,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 900,00 Kč
4 x 25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 140,00 Kč
800 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 740,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5MgBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
181.31
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3588849
1 640,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal of
concentration
1.0 M in THF
density
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Mg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Application
Phenylmagnesium bromide (PhMgBr) solution is an organomagnesium reagent mainly used in Grignard reaction, which finds application as the key step in the synthesis of (S)-2(diphenylmethyl)pyrrolidine, a chiral solvating agent for the NMR analysis. PhMgBr can also undergo palladium-catalyzed Grignard coupling with alkyl chlorides to form the cross-coupled product in good yield.
Other Notes
Storage below 25°C may cause crystallization. Warm gently to redissolve solid.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
550442227234442178
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in THF
concentration
1.0 M in THF
density
1.004 g/mL at 25 °C
density
1.011 g/mL at 25 °C
density
1.005 g/mL at 25 °C
density
1.002 g/mL at 25 °C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
packaging
Sure/Seal of
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylmagnesium bromide solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review