588784
1,4-Diaminobutane-1,4-13C2
99 atom % 13C
Synonyma:
1,4-Butanediamine-1,4-13C2, Putrescine-1,4-13C2
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
bp
158-160 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
N[13CH2]CC[13CH2]N
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2/i3+1,4+1
InChI key
KIDHWZJUCRJVML-CQDYUVAPSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)