Merck
490393
Stearic acid-18,18,18-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyma:
Octadecanoic-18,18,18-d3 acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CD3(CH2)16CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
287.50
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)