Přeskočit na
615560
1,4-Diamino(butane-d8) dihydrochloride
98 atom % D
Synonyma:
1,4-Butane-d8-diamine dihydrochloride, Putrescine-d8 dihydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
NH2(CD2)4NH2 · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.12
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-VHGLFXLXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
491136487457741078
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % 15N
description
97 atom % D, 98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
97 atom % D
assay
98% (CP)
assay
-
assay
-
assay
98% (CP)
mass shift
M+8
mass shift
M+4
mass shift
M+2
mass shift
M+8
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)