Merck
740780
Spermidine-(butyl-13C4) trihydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2(CH2)3NH(13CH2)4NH2 • 3HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
258.60
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
257-259 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.NCCCN[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1+1,2+1,4+1,6+1;;;
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-GOOBRNBHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)