Merck
809012
L-Ornithine-13C5,15N2 hydrochloride
98 atom %, 98% (CP)
Synonyma:
2,5-Diaminopentanoic-13C5,15N2 acid hydrochloride
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C5H1215N2O2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.57
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Isotopic purity:
98 atom %
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
powder
isotopic purity
98 atom %
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+7
SMILES string
[15NH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1;
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-DSNAFDLYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)