Hlavní dokumenty
288810
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetone
97%
About This Item
Lineární vzorec:
CH3OC6H4CH2COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5252 (lit.)
bp
258-260 °C (lit.)
density
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
COc1cccc(CC(C)=O)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI key
RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methoxyphenylacetone was used in the synthesis of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
First synthesis of 3-methoxy-4-aminopropiophenone.
J. Chem. Res. (M), 36(9), 543-544 (2012)