275123
Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin
97%
Synonyma:
(1-Ethoxyvinyl)tri-n-butylstannane
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
85-86 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
InChI
1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?