Merck
520497
(R)-(−)-p-Toluenesulfinamide
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4S(O)NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
155.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI key
YNJDSRPIGAUCEE-SNVBAGLBSA-N
Application
(R)-(-)-p-Toluenesulfinamide may be used in the preparation of E,E-(R)-(-)-N-(2,4-hexadienalidene)-p-toluenesulfinamide by reacting with sorbic aldehyde in the presence of titanium ethoxide.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)