489611
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyma:
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Lineární vzorec:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
260.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
mp
61-64 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
402.8 °F - closed cup
flash_point_c
206.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?