Merck
299162
Stearic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
1-Heptadecanecarboxylic acid-1-13C, 13C Labeled stearic acid, Cetylacetic acid-1-13C, Octadecanoic acid-1-13C, Stearophanic acid-1-13C
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)1613CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
285.47
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i18+1
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-CPZJZEHKSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)