Přeskočit na
286508
Palmitic anhydride
97%
Synonyma:
Hexadecanoic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 510,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)14CO]2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
494.83
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-805-0
Beilstein/REAXYS Number:
1807507
MDL number:
Assay:
97%
1 510,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
61-64 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H62O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(33)35-32(34)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
InChI key
QWZBEFCPZJWDKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Palmitic anhydride reacted with 20-methyl spirolide G to form a derivative with a retention time and spectrum identical with the metabolite, 17-O-palmitoyl-20-methyl spirolide G[1].
Application
Palmitic anhydride was used in the synthesis of water-soluble N-palmitoyl chitosan (PLCS) by coupling with swollen chitosan in dimethyl sulfoxide (DMSO)[2]. It was also used in the synthesis of N-acylphosphatidylserine[3].
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
35892414353P0500
description
97%
description
97%
description
≥95.0%
description
≥99%
assay
97%
assay
97%
assay
≥95.0%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
61-64 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
-
mp
61-62.5 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
functional group
anhydride, ester
functional group
anhydride, ester
functional group
carboxylic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)