Merck
59498
Hexacosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
Synonyma:
Cerotinic acid-1,2,3,4-13C4
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C4C22H52O2
Molekulová hmotnost:
400.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.13
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i23+1,24+1,25+1,26+1
InChI key
XMHIUKTWLZUKEX-LITAJCOLSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)