Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 31 100,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
CD3(CH2)14CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
259.44
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
31 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliisotopic purity
≥99 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
solid
mp
61-64 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % D, ≥99% (CP) | description 99 atom % 13C, 99% (CP) | description 99 atom % 13C, 99% (CP) | description 98 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+1 | mass shift M+16 | mass shift M+2 |
| assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity ≥99 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 61-64 °C | mp 61-64 °C (lit.) | mp 61-64 °C | mp 61-64 °C |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?