488828
Diethyl-d10-amine
98 atom % D
Synonyma:
Deuterated diethylamine
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.3861 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
0.802 g/mL at 25 °C
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-MWUKXHIBSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-20.0 °F - closed cup
flash_point_c
-28.9 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?