Přeskočit na
471216
Diethylamine
≥99.5%, liquid, suitable for GC/MS
Synonyma:
N,N-Diethylamine, N-ethyl-ethanamine, DEA, Diethamine, Diethyl amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
561,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 110,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 200,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 660,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 970,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H5)2NH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-716-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605268
Assay:
≥99.5%
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
55 °C (lit.)
Vapor pressure:
14.14 psi ( 55 °C), 180 mmHg ( 20 °C), 3.51 psi ( 20 °C)
561,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Diethylamine, ≥99.5%
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
14.14 psi ( 55 °C), 180 mmHg ( 20 °C), 3.51 psi ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
10.1 %
technique(s)
GC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethylamine (DEA) is an organic base and a weak σ-donor ligand.
Application
Diethylamine has been used to constitute the extraction solvent mixture for the gas chromatography-mass spectrometric (GC-MS) analysis of melamine and related compounds. It has been also been used as a bond breaking agent in a novel ELISA technique to measure the avidity index (AI) of IgG-anti-PT (Immunoglobulin G-anti-pertussis toxin) antibodies.
It may be used as:
  • An organocatalyst for the preparation of β-phosphonomalononitriles and diethyl (2-amino-3- cyano-chromene-4-yl) phosphonic acid esters.
  • A ligand for the synthesis of (N-heterocyclic carbene)PdCl2(diethylamine) complexes.
  • A template for the preparation of thermally and hydrothermally stable SAPO-34 (silicoaluminophosphate) molecular sieves.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
31730386456
description
≥99.5%
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
description
purified by redistillation, 99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
99.5%
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylamine
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
-14.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-26 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-89-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?