Merck
534102
Methylamine solution
greener alternative
Ekologičtější alternativa
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
Synonyma:
Monomethylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
31.06
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
741851
MDL number:
Concentration:
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
33 wt. % in absolute ethanol ((denatured with 1% toluene))
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.360-1.372
density
0.756 g/mL at 25 °C
functional group
amine
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN
InChI
[1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3], 1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChI key
[BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N], BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Methylamine solution is a 33wt.% solution of methylamine in absolute ethanol. Methylamine is an aliphatic primary amine. It participates in the synthesis of isothiazolium salts. Chemical degradation of methylamine solution of γ-irradiated poly(ε-caprolactone) has been described. Maillard reaction of D-glucose and methylamine in aqueous acetic acid has been reported.
Application
Methylamine solution in absolute ethanol can be used as a precursor that facilitates the synthesis of perovskite based materials. It can also be used as a deactivating agent to study the catalytic performance of acidic macroporous ion exchange resins. It can be annealed to reduce impurity in the grain boundaries, improve the stability and efficiency of the perovskite solar cells.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylamine solution
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-9.0 °F - closed cup
flash_point_c
-22.8 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-17-5 + 74-89-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)